Learn More
2,4-Dichlor-5-isopropoxyanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354985
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11354985 5 g 5 Gramm
11344985 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11354985 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18371.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 41200-96-8 | C9H11Cl2NO | 220.093 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41200-96-8
Summenformel C9H11Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 220.093
MDL-Nummer MFCD00974411
InChI-Schlüssel RWRWIICNMOKBIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-isopropoxyaniline, 2,4-dichloro-5-2-propyloxy aniline, 2,4-dichloro-5-propan-2-yloxy aniline, benzenamine, 2,4-dichloro-5-1-methylethoxy, acmc-20aodr, 2,4-dichloro-5-isopropyloxyaniline, 2,4-dichloro-5-isopropoxyphenylamine, 2,4-dichloro-5-isopropoxy-phenylamine, 2,4-dichloro-5-1-methylethoxy aniline, 2,4-dichloro-5-methylethoxy phenylamine
PubChem CID 170476
IUPAC-Name 2,4-dichlor-5-propan-2-yloxyanilin
SMILES CC(C)OC1=C(C=C(C(=C1)N)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-5-isopropoxyaniline
Schmelzpunkt 40°C to 44°C
Siedepunkt 110°C to 112°C (0.2 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2836827
Formelmasse 220.11
Reinheit (%) 98%