Learn More
2,4-Dichlor-5-Nitrobenzotrifluorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11443147
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11443147 100 g 100 Gramm
11423147 5 g 5 Gramm
11433147 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16111.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 400-70-4
Summenformel C7H2Cl2F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 259.993
MDL-Nummer MFCD00007073
InChI-Schlüssel VLVNHMVSVDVAOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-nitrobenzotrifluoride, 1,5-dichloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzene, 2,4-dichloro-3,5-nitrobenzotrifluoride, benzene, 1,5-dichloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl-1-nitrobenzene, pubchem4862, 2,4-dichloro-5-nitro benzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4,6-dichloronitrobenzene, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl nitrobenzene
PubChem CID 621179
IUPAC-Name 1,5-dichlor-2-nitro-4-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 2467459
Formelmasse 260
Reinheit (%) 97%