Learn More
2,4-Dichloro-5-sulfamoylbenzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Dichloro-5-sulfamoylbenzoic acid |
| CAS | 2736-23-4 |
| Summenformel | C7H5Cl2NO4S |
| MDL-Nummer | MFCD00007931 |
| Menge | 25 g |
| SMILES | O=C(O)C1=CC(S(=O)(N)=O)=C(Cl)C=C1Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 270.09 |
| Reinheit (%) | 98% |