Learn More
2,4-Dichlor-6,7-Dimethoxyquinazolin, TRC
Artikelnummer. 30388305
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388305 100 mg 100 Milligramm
30373580 1 g -
30386941 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388305 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD434230100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27631-29-4
Summenformel C10 H8 Cl2 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 259.09
Synonym 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Mesilate Imp. E (EP)
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-6,7-Dimethoxychinazolin
SMILES COc1cc2nc(Cl)nc(Cl)c2cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H8Cl2N2O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3
Formelmasse 257.9963