Learn More
2,4-Dichlor-6-Iodanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378606 25 g 25 Gramm
11368606 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11378606 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17659.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 697-90-5 | C6H4Cl2IN | 287.909 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 697-90-5
Summenformel C6H4Cl2IN
Molekulargewicht (g/mol) 287.909
MDL-Nummer MFCD00007661
InChI-Schlüssel YJRSMJTVXWBFJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-6-iodobenzenamine, 2,4-dichloro-6-iodophenylamine, 4,6-dichloro-2-iodophenylamine, 2,4-dichloro-6-iodo-phenylamine, benzenamine,2,4-dichloro-6-iodo, benzenamine, 2,4-dichloro-6-iodo, 1-amino-2,4-dichloro-6-iodobenzene
PubChem CID 7577525
IUPAC-Name 2,4-dichlor-6-Iodanilin
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)I)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Schmelzpunkt 79°bis 81 °C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3246130
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 287.92
Reinheit (%) 97%