Learn More
2,4-Dichlor-6-methylanilin, 97%
Artikelnummer. 11434314
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434314 100 g 100 Gramm
11414314 5 g 5 Gramm
11424314 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434314 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12591.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 30273-00-8 | C7H7Cl2N | 176,04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30273-00-8
Summenformel C7H7Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 176.04
MDL-Nummer MFCD00044074
InChI-Schlüssel UAISVUGQLKXPFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dichloro-2-methylaniline, benzenamine, 2,4-dichloro-6-methyl, acmc-20aodo, 4,6-dichloro-o-toluidine, 2-amino-3,5-dichlorotoluene, 2,4-dichloro-6-methylphenylamine, 4,6-dichloro-2-methylphenylamine, 2,4-bis chloranyl-6-methyl-aniline, 2,4-dichloro-6-methylaniline
PubChem CID 1268287
IUPAC-Name 2,4-dichlor-6-methylanilin
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-6-methylaniline
Schmelzpunkt 43°C to 45°C
Siedepunkt 82°C to 84°C (0.1 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 2208221
Formelmasse 176.05
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke