Learn More
2,4-Dichlor-6-Methylbenzylamin, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11332897
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11332897 5 g 5 Gramm
11342897 250 mg 250 Milligramm
11322897 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11332897 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16108.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 150517-76-3
Summenformel C8H9Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 190.07
MDL-Nummer MFCD00052913
InChI-Schlüssel QISTWSMZJRTDCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-6-methylbenzylamine, 2,4-dichloro-6-methylphenyl methanamine, 2,4-dichloro-6-methylphenyl methylamine, benzenemethanamine,2,4-dichloro-6-methyl, benzenemethanamine, 2,4-dichloro-6-methyl, 2,4-dichloro-6-methylbenzyl amine hydrochloride, 4,6-dichloro-2-methylbenzylamine, acmc-1c3je, 2-aminomethyl-3,5-dichlorotoluene, 1-2,4-dichloro-6-methylphenyl methanamine
PubChem CID 2800971
SMILES CC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1CN
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-6-methylbenzylamine
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 8615227
Empfindlichkeit Luftempfindlich
IUPAC-Name 1-(2,4-Dichlor-6-methylphenyl)methanamin
Formelmasse 190.07
Reinheit (%) ≥98%