Learn More
2,4-Dichlor-6-Nitrophenol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055841
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15421779 25 g 25 Gramm
15431779 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15421779
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64524.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 609-89-2 | C6H3Cl2NO3 | 207.994 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-89-2
Summenformel C6H3Cl2NO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.994
MDL-Nummer MFCD00007101
InChI-Schlüssel LYPMXMBQPXPNIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-6-nitrophenol, phenol, 2,4-dichloro-6-nitro, 2,4-dichlor-6-nitrofenol, 4,6-dichloro-2-nitrophenol, 2,4-dichlor-6-nitrofenol czech, pubchem22918, acmc-1aunw, wln: wnr bq cg eg, 2-nitro-4,6-dichlorophenol
PubChem CID 11871
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)[N+](=O)[O-])Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-6-nitrophenol
Schmelzpunkt 118°C to 120°C
Farbe Gelb
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2050081
Formelmasse 207.99
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver