Learn More
2,4-Dichlor-6-(Trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11448997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448997 25 g 25 Gramm
11428997 1 g 1 Gramm
11438997 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20590.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62593-17-3
Summenformel C7H4Cl2F3N
Molekulargewicht (g/mol) 230.011
MDL-Nummer MFCD00174313
InChI-Schlüssel OCJPQZFOBGQYEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl aniline, 2-amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride, benzenamine, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl phenylamine, 3,5-dichloro-2-aminobenzotrifluoride, pubchem2760, 2,4-dichloro-6-trifluoromethylanilin, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl anilin, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl benzenamine
PubChem CID 1268255
IUPAC-Name 2,4-dichlor-6-(trifluormethyl)anilin
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Dichte 1.53
Siedepunkt 49°C to 52°C (0.4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.521
Menge 25 g
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 230.02
Reinheit (%) 97%