Learn More
2,4-Dichloro-L-Phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11416480
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11416480 1 g 1 Gramm
15473717 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416480 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27579.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111119-36-9
Summenformel C9H9Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 234.08
MDL-Nummer MFCD01860882
InChI-Schlüssel GWHQTNKPTXDNRM-QMMMGPOBSA-N
Synonym 2,4-dichloro-l-phenylalanine, l-2,4-dichlorophenylalanine, 2s-2-amino-3-2,4-dichlorophenyl propanoic acid, s-2-amino-3-2,4-dichlorophenyl propanoic acid, h-phe 2,4-dicl-oh, l-2,4-dichlorophe, l-phenylalanine, 2,4-dichloro, h-phe 2,4-cl2-oh, 2,4-dichloro-phenylalanine, s-2-amino-3-2,4-dichloro-phenyl-propionic acid
PubChem CID 2761497
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(2,4-dichlorphenyl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C=C1Cl)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-L-phenylalanine
Menge 1 g
Formelmasse 234.09
Reinheit (%) 98%