Learn More
2,4-Dichlorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-104189 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10031980
Marke: Thermo Scientific Acros 160900050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 50-84-0 | C7H4Cl2O2 | 191.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-84-0
Summenformel C7H4Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.01
MDL-Nummer MFCD00002414
InChI-Schlüssel ATCRIUVQKHMXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzoesyre, 2,4 dichlorobenzoic acid, 2,4-dichloro-benzoic acid, 2,4-dichlorobenzoicacid, ccris 9472, furosemide impurity e, pubchem21313, acmc-209kqh, wln: qvr bg dg
PubChem CID 5787
ChEBI CHEBI:30748
IUPAC-Name 2,4-Dichlorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dichlorobenzoic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160.0°C to 164.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt >200.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3CO2H
Menge 5 g
Beilstein 09, 342
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.36g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone,insoluble in heptane
Formelmasse 191.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichlorobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.