Learn More
2,4-Dichlorobenzoensäure, TRC
Artikelnummer. 30138767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138767 50 g 50 Gramm
30133127 10 g 10 Gramm
17973095 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138767 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43195550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-84-0
Summenformel C7 H4 Cl2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.01
Synonym 2,4-Dichlorobenzoic acid, NSC 578
IUPAC-Name 2,4-Dichlorbenzoesäure
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorobenzoic acid
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
Formelmasse 189.9588