Learn More
2,4-Dichlorbenzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450963
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450963 500 g 500 Gramm
11430963 25 g 25 Gramm
11440963 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450963 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13338.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1777-82-8 | C7H6Cl2O | 177.024 g/mol
2,4-Dichlorobenzyl alcohol is an antiseptic found in commercially available throat lozenges. Also used deactivate Respiratory syncytial virus and SARS-Cov.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Dichlorbenzylalkohol ist ein Antiseptikum, das in handelsüblichen Lutschtabletten verwendet wird. Ebenfalls verwendet zur Deaktivierung des Respiratorischen Synzytial-Virus und des SARS-assoziierten Coronavirus.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und Chloroform.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1777-82-8
Summenformel C7H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 177.024
MDL-Nummer MFCD00004606
InChI-Schlüssel DBHODFSFBXJZNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorobenzyl alcohol, 2,4-dichlorophenyl methanol, dybenal, 2,4-dichlorobenzenemethanol, rapidosept, myacide sp, benzenemethanol, 2,4-dichloro, benzyl alcohol, 2,4-dichloro, unii-1nkx3648j9, 2,4-dichlorobenzylalcohol
PubChem CID 15684
ChEBI CHEBI:48220
IUPAC-Name (2,4-Dichlorphenyl)methanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorobenzyl alcohol
Schmelzpunkt 57°C to 61°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 500 g
Beilstein 1448652
Merck Index 14,3060
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and chloroform.
Formelmasse 177.03
Reinheit (%) 99%