Learn More
2,4-Dichlorbenzylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081452
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11440293
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11435.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 94-99-5 | C7H5Cl3 | 195.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-99-5
Summenformel C7H5Cl3
Molekulargewicht (g/mol) 195.47
MDL-Nummer MFCD00000895
InChI-Schlüssel IRSVDHPYXFLLDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorobenzyl chloride, 2,4-dichloro-1-chloromethyl benzene, 2,4-dichlorobenzylchloride, alpha,2,4-trichlorotoluene, benzene, 2,4-dichloro-1-chloromethyl, 2,4-dichloro-1-chloromethyl-benzene, alpha2,4-trichlorotoluene, unii-85e96p2s3s, 2,4-dcbc, toluene, .alpha.2,4-trichloro
PubChem CID 7212
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-1-(Chlormethyl)Benzol
SMILES ClCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorobenzyl chloride
Schmelzpunkt -3°C
Siedepunkt 248°C
Flammpunkt 190°C (374°F)
Geruch Pungent
Menge 50 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 387220
Formelmasse 195.48
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.