Learn More
2,4-Dichlorphenylacetonitril, 98+ %
Code produit 11405313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
100 g
Conditionnement:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Conditionnement
11405313 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11405313 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12873.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6306-60-1
Summenformel C8H5Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 186.035
MDL-Nummer MFCD00001899
InChI-Schlüssel VJARIBGMDPJLCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorophenylacetonitrile, 2-2,4-dichlorophenyl acetonitrile, 2,4-dichlorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorophenyl acetonitrile, 2,4-dichlorobenzeneacetonitrile, unii-d9j4c5m11e, acetonitrile, 2,4-dichlorophenyl, 2,4-dichloro-phenyl-acetonitrile, 2,4-dichlorphenyl acetonitrile
PubChem CID 80566
IUPAC-Name 2-(2,4-Dichlorphenyl)Acetonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC#N
Spécification
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorophenylacetonitrile
Schmelzpunkt 58°C to 62°C
Flammpunkt 176°C (348°F)
Geruch Characteristic
Menge 100 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2047688
Formelmasse 186.04
Reinheit (%) ≥98%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.