Learn More
2,4-Dichlorphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689772
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
68716-47-2
C6H5BCl2O2
190.81
MFCD00013930
QNEGDGPAXKYZHZ-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichlorophenyl boronic acid, 2,4-dichlorobenzeneboronic acid, 2,4-dichlorophenylbornic acid, 2,4-dichlorophenyl boranediol, chembl20726, 2,4-dichloro benzene boronic acid, boronic acid, 2,4-dichlorophenyl, 2,4-dichlorobenzeneboron dihydroxide, 2,4-dichlorobenzeneboronicacid
2734659
(2,4-dichlorophenyl)boronic acid
OB(O)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
68716-47-2
C6H5BCl2O2
190.81
MFCD00013930
QNEGDGPAXKYZHZ-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichlorophenyl boronic acid, 2,4-dichlorobenzeneboronic acid, 2,4-dichlorophenylbornic acid, 2,4-dichlorophenyl boranediol, chembl20726, 2,4-dichloro benzene boronic acid, boronic acid, 2,4-dichlorophenyl, 2,4-dichlorobenzeneboron dihydroxide, 2,4-dichlorobenzeneboronicacid
2734659
(2,4-dichlorophenyl)boronic acid
OB(O)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dichlorophenylboronic acid
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 240.0°C to 245.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 190.82
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichlorophenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.