Learn More
2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10592951 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
25g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10592951 25g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10592951 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 166740250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
CAS 5446-18-4
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glass Bottle
Summenformel C6H7Cl3N2
Strukturformel Cl2C6H3NHNH2·HCl
MDL-Nummer MFCD00012929
Menge 25g
Beilstein 15, I, 107
Synonym 2,4-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,4-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, 2,4-dichlorophenylhydrazine hcl, 2,4-dichloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, 1-2,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 2,4-dichlorophenyl-, monohydrochloride, pubchem7524, acmc-209lgs, ksc491e2h
InChI-Schlüssel DDWYGJVFURAIJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)NN.Cl
IUPAC-Name (2,4-dichlorophenyl)hydrazine;hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 213.486
PubChem CID 2723905
Formelmasse 213.49
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.