Learn More
2,4-Dichlorthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479533
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479533 25 g 25 Gramm
11459533 1 g 1 Gramm
11469533 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11479533 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A12384.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1122-41-4 | C6H4Cl2S | 179.058 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1122-41-4
Summenformel C6H4Cl2S
Molekulargewicht (g/mol) 179.058
MDL-Nummer MFCD00041421
InChI-Schlüssel FGBVJFREPSJSNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorothiophenol, 2,4-dichlorobenzene-1-thiol, benzenethiol, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro thiophenol, pubchem6798, 2,4 dichlorothiophenol, acmc-1buvb, 2,4-dichlorothio-phenol, 2,4-dichloro-benzenethiol, #
PubChem CID 70730
IUPAC-Name 2,4-dichlorbenzolthiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)S
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorothiophenol
Schmelzpunkt ∼15°C
Dichte 1.44
Siedepunkt 60°C to 62°C (1.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.619
Menge 25 g
Beilstein 2042868
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 179.07
Reinheit (%) 97%