Learn More
2,4-Diethoxybenzaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Diethoxybenzaldehyde |
| CAS | 22924-16-9 |
| Summenformel | C11H14O3 |
| MDL-Nummer | MFCD00995010 |
| Menge | 250 mg |
| SMILES | O=CC1=CC=C(OCC)C=C1OCC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 194.23 |
| Reinheit (%) | 97% |