Learn More
2,4-Difluor-1-iodbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499712
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11499712 10 g 10 Gramm
11409722 50 g 50 Gramm
11419722 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499712 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10798.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2265-93-2 | C6H3F2I | 239.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2265-93-2
Summenformel C6H3F2I
Molekulargewicht (g/mol) 239.99
MDL-Nummer MFCD00040151
InChI-Schlüssel YKLDMAPEGQYZRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoroiodobenzene, 1,3-difluoro-4-iodobenzene, 2,4-difluoro-1-iodobenze, benzene, 2,4-difluoro-1-iodo, 2,4-difluoro iodobenzene, 2,4-difluoro-1-iodo-benzene, pubchem3463, 2,4-difluoro-iodobenzene, acmc-1cq0v, intermediates-zcf02607
PubChem CID 137519
IUPAC-Name 2,4-Difluor-1-iodbenzol
SMILES FC1=CC=C(I)C(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluoro-1-iodobenzene
Dichte 2.006
Siedepunkt 175°C to 176°C
Flammpunkt 67°C (152°F)
Brechungsindex 1.558
Menge 10 g
Beilstein 2081078
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 239.99
Reinheit (%) 99%