Learn More
2,4-Difluor-5-Nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444757
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15444757 5 g 5 Gramm
15454757 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15444757
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32081.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 113512-57-5 | C6H3F2NO3 | 175.091 g/mol
2,4-Difluoro-5-nitrophenol may be used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Difluor-5-itrophenol kann für die chemische Synthese verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser, jedoch leicht löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113512-57-5
Summenformel C6H3F2NO3
Molekulargewicht (g/mol) 175.091
MDL-Nummer MFCD08443942
InChI-Schlüssel SMRYCTJAGPDVEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoro-5-nitrobenzenol, phenol, 2,4-difluoro-5-nitro, difluoronitrobenzenol, acmc-209wyr, 2,4-difluoro-5-hydroxynitrobenzene
PubChem CID 10921024
IUPAC-Name 2,4-difluor-5-nitrophenol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1O)F)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluoro-5-nitrophenol
Schmelzpunkt 112°C to 120°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water but readily soluble in organic solvents.
Formelmasse 175.09
Reinheit (%) 98%