Learn More
2,4-Difluoranilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490274
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490274 25 g 25 Gramm
11400284 100 g -
11410284 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11490274 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13673.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 367-25-9 | C6H5F2N | 129.11 g/mol
2,4-Difluoroaniline is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Difluoroanilin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für organische Synthese, pharmazeutische Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 367-25-9
Summenformel C6H5F2N
Molekulargewicht (g/mol) 129.11
MDL-Nummer MFCD00007648
InChI-Schlüssel CEPCPXLLFXPZGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzenamine, benzenamine, 2,4-difluoro, 2,4-difluroaniline, 2,4-difluorophenylamine, aniline, 2,4-difluoro, unii-40p93l7kwd, 1-amino-2,4-difluorobenzene, ccris 4621, 2,4-difluoro aniline, 2,4-difluoro-phenylamine
PubChem CID 9709
IUPAC-Name 2,4-Difluoranilin
SMILES NC1=CC=C(F)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluoroaniline
Schmelzpunkt -8°C to -7°C
Dichte 1.281
Siedepunkt 168°C to 170°C
Flammpunkt 62°C (143°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.507
Menge 25 g
UN-Nummer UN2941
Beilstein 2802556
Merck Index 14,3147
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix.
Formelmasse 129.11
Reinheit (%) 99%