Learn More
2,4-Difluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418916
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11418916 25 g 25 Gramm
11408916 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418916 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17052.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1550-35-2 | C7H4F2O | 142.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1550-35-2
Summenformel C7H4F2O
Molekulargewicht (g/mol) 142.11
MDL-Nummer MFCD00010326
InChI-Schlüssel WCGPCBACLBHDCI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73770
IUPAC-Name 2,4-Difluorbenzaldehyd
SMILES FC1=CC=C(C=O)C(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 2°C to 3°C
Dichte 1.299
Siedepunkt 65°C to 66°C (17 mmHg)
Flammpunkt 55°C (131°F)
Brechungsindex 1.498
Menge 25 g
UN-Nummer UN1989
Beilstein 2243422
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 2,4-difluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,4-difluoro, pubchem2903, 2,4difluorobenzaldehyde, acmc-209dbv, 2,4-difluorbenzaldehyde, 2,4 difluorobenzaldehyde, 2.4-difluorobenzaldehyde, 2,4-difluoro benzaldehyde, 2.4-difluoro benzaldehyde
Formelmasse 142.11
Reinheit (%) 98%