Learn More
2,4-Difluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10757393 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10757393 5 g Glasflasche 5 Gramm
10097342 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10757393 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 271470050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1550-35-2 | C7H4F2O | 142.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1550-35-2
Summenformel C7H4F2O
Molekulargewicht (g/mol) 142.11
MDL-Nummer MFCD00010326
InChI-Schlüssel WCGPCBACLBHDCI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73770
IUPAC-Name 2,4-Difluorbenzaldehyd
SMILES FC1=CC=C(C=O)C(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Difluorobenzaldehyde
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 2.0°C to 3.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.2900g/mL
Siedepunkt 65.0°C to 66.0°C (17.0 mmHg)
Flammpunkt 55°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2C6H3CHO
Brechungsindex 1.4975 to 1.4995 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Relative Dichte 1.29
Synonym 2,4-difluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,4-difluoro, pubchem2903, 2,4difluorobenzaldehyde, acmc-209dbv, 2,4-difluorbenzaldehyde, 2,4 difluorobenzaldehyde, 2.4-difluorobenzaldehyde, 2,4-difluoro benzaldehyde, 2.4-difluoro benzaldehyde
Formelmasse 142.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit