Learn More
2,4-Difluorbensulfonamid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491668 5 g 5 Gramm
15401678 250 mg 250 Milligramm
15481668 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491668 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55437.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13656-60-5 | Molecular Formula: C6H5F2NO2S | Molecular Weight: 193.168 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13656-60-5
Summenformel C6H5F2NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 193.168
MDL-Nummer MFCD01320743
InChI-Schlüssel PTHLPYKPCQLAOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 574964
IUPAC-Name 2,4-difluorbenzolsulfonamid
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluorobenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 154°C to 158°C
Menge 5 g
Synonym 2,4-difluorobenzene-1-sulfonamide, 2,4-difluorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 2,4-difluoro, benzenesulfonamide,2,4-difluoro, buttpark 23\07-80, 2,4-difluoro-1-benzenesulfonamide, 2,4-difluorobenzenesulfoneamide, pubchem11764, enamine_001177, acmc-1c82s
Formelmasse 193.17
Reinheit (%) 96%