Learn More
2,4-Difluorobenzoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30136505
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136505 50 g 50 Gramm
30134427 25 g 25 Gramm
30012538 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136505 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44571050G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1583-58-0
Summenformel C7 H4 F2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.1
Synonym 2,4-Difluorobenzoic acid, NSC 10312
IUPAC-Name 2,4-difluorobenzoic acid
SMILES OC(=O)c1ccc(F)cc1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluorobenzoic acid
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
Formelmasse 158.0179