Learn More
2,4-Difluorbenzylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11346879
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11346879 5 g 5 Gramm
11356879 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346879 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26783.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 452-07-3
Summenformel C7H5ClF2
Molekulargewicht (g/mol) 162.56
MDL-Nummer MFCD01090988
InChI-Schlüssel XPGHWBDZNQUUQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2,4-difluorobenzene, 2,4-difluorobenzylchloride, 2,4-difluoro-benzyl chloride, alpha-chloro-2,4-difluorotoluene, benzene, 1-chloromethyl-2,4-difluoro, 2, 4-difluorobenzyl chloride, pubchem4912, 1-chloromethyl-2,4-difluoro-benzene, ksc588m7l
PubChem CID 2736948
IUPAC-Name 1-(chlormethyl)-2,4-difluorbenzol
SMILES FC1=CC=C(CCl)C(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluorobenzyl chloride
Brechungsindex 1.491
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 162.57
Reinheit (%) 97%