Learn More
2,4-Difluorbenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10044772 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10044772 5 g Glasflasche 5 Gramm
10359500 1 g Glasflasche 1 Gramm
10177993 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10044772 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 305660050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 72235-52-0 | C7H7F2N | 143.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72235-52-0
Summenformel C7H7F2N
Molekulargewicht (g/mol) 143.14
MDL-Nummer MFCD00010142
InChI-Schlüssel QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzylamine, 2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 2,4-difluoro, 1-2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorophenyl methylamine, n-difluorobenzylamine, pubchem4399, 2,4-difluorbenzylamine, acmc-209oma
PubChem CID 2733244
IUPAC-Name (2,4-Difluorphenyl)methanamin
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Difluorobenzylamine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2000g/mL
Siedepunkt 82°C to 84°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 68°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2C6H3CH2NH2
Brechungsindex 1.4900 to 1.493
Menge 5 g
Relative Dichte 1.2
Formelmasse 143.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit