Learn More
2,4-Difluorbenzylmagnesiumbromid, 0.25M in 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481826
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15481826 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15481826 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54966.AE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 546122-71-8 | C7H5BrF2Mg | 231.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluorobenzylmagnesium bromide
CAS 546122-71-8
Summenformel C7H5BrF2Mg
MDL-Nummer MFCD07698746
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym 2,4-difluorobenzylmagnesium bromide, bromo 2,4-difluorophenyl methyl magnesium, bpktycgkuhsscg-uhfffaoysa-m, 2,4-difluorobenzyl magnesium bromide, 2,4-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m in 2-methf, 2,4-difluorobenzylmagnesium bromide 0.25 m in diethyl ether, 2,4-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m in diethyl ether, 2,4-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m solution in diethyl ether, grignard reagent
InChI-Schlüssel BPKTYCGKUHSSCG-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=CC(F)=C(C[Mg]Br)C=C1
IUPAC-Name bromo[(2,4-difluorophenyl)methyl]magnesium
Molekulargewicht (g/mol) 231.32
PubChem CID 2778873
Formelmasse 231.32
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25M in 2-MeTHF