Learn More
2,4-Difluorbenzylzinkbromid,0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15495305
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495305 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15495305 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58036.AD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,4-Difluorbenzylzinkbromid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Von der Luft fernhalten. Luftemp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluorobenzylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 307496-26-0
Dichte 0.995
Summenformel C7H5BrF2Zn
MDL-Nummer MFCD01311423
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Synonym 2,4-difluorobenzylzinc bromide, bromo 2,4-difluorophenyl methyl zinc, 2,4-difluorobenzylzinc bromide 0.5m solution in thf, 2,4-difluorobenzylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2,4-difluorobenzylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 2,4-difluorobenzylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel WPJAHFYOACWPNA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]C1=C(C=C(C=C1)F)F.[Zn+]Br
IUPAC-Name bromzink(1+);2,4-difluor-1-methanidylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 272.398
PubChem CID 2778322
Formelmasse 272.4