Learn More
2,4-Difluorphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484377 5 g 5 Gramm
11494377 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20431.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 81228-09-3 | C8H5F2O2 | 171.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81228-09-3
Summenformel C8H5F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 171.12
MDL-Nummer MFCD00009999
InChI-Schlüssel QPKZIGHNRLZBCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,4-difluorophenylacetic acid, 2-2,4-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-difluoro, 2,4-difluorophenyl acetic acid, 2,4-ddifluorophenylacetic acid, rarechem al bo 0247, 2,4-difluoro-phenyl-acetic acid, 2,4-difluorobenzeneacetic acid, 2,4-difluorophenylaceticacid
PubChem CID 123581
IUPAC-Name 2-(2,4-dichlorphenyl)Essigsäure
SMILES [O-]C(=O)CC1=CC=C(F)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluorophenylacetic acid
Schmelzpunkt 117°C to 119°C
Menge 5 g
Beilstein 3649727
Formelmasse 172.13
Reinheit (%) 99%