Learn More
2,4-Difluorphenylhydrazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468970
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468970 100 g 100 Gramm
11444330 5 g 5 Gramm
11458970 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468970 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11625.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 51523-79-6 | C6H6F2N2 | 144.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51523-79-6
Summenformel C6H6F2N2
Molekulargewicht (g/mol) 144.13
MDL-Nummer MFCD00013383
InChI-Schlüssel RLZUIPTYDYCNQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorophenylhydrazine hydrochloride, 2,4-difluorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,4-difluorophenylhydrazine hcl, 2,4-difluorohydrazinobenzene hydrochloride, 1-2,4-difluorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,4-difluorophenylhydrazinehydrochloride, hydrazine, 2,4-difluorophenyl-, monohydrochloride, 2,4-difluorophenylhydrazine, chloride, pubchem3498, pubchem20774
PubChem CID 2733301
IUPAC-Name (2,4-Difluorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES NNC1=CC=C(F)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼255°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 5411448
Formelmasse 180.59
Reinheit (%) 98%