Learn More
2',4'-Dihydroxy-2-Benzoylbenzoensäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H10O5/c15-8-5-6-11(12(16)7-8)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7,15-16H,(H,18,19) |
| Formelmasse | 258.0528 |
| Reinheit (%) | >95% |