Learn More
2,4-Dihydroxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021272
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11460024 100 g 100 Gramm
11470024 500 g -
11480024 2500 g 2500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11460024
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13545.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 89-86-1 | C7H6O4 | 154.121 g/mol
2,4-Dihydroxybenzoic acid is used in Intermediates, Plasticizers, Plastic and Rubber Products, a organic building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Dihydroxybenzoesäure wird in Zwischenprodukten, Weichmachern, Kunststoff- und Gummiprodukten als organischer Baustein verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (70 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-86-1
Summenformel C7H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 154.121
MDL-Nummer MFCD00002451
InChI-Schlüssel UIAFKZKHHVMJGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-resorcylic acid, p-hydroxysalicylic acid, 4-carboxyresorcinol, 4-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinolic acid, 2,4-dhba, resorcylic acid, beta, b-resorcylic acid, 2,4-dihydroxy-benzoic acid
PubChem CID 1491
IUPAC-Name 2,4-Dihydroxybenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dihydroxybenzoic acid
Schmelzpunkt ∼226°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 1946213
Merck Index 14,8157
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(70g/L).
Formelmasse 154.12
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dihydroxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,4-Dihydroxybenzoicacid