Learn More
2,4-Dihydroxybenzophenon, TRC
Artikelnummer. 30138251
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138251 1 g 1 Gramm
30132906 100 g 100 Gramm
30010209 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138251 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4517801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131-56-6
Summenformel C13 H10 O3
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
Synonym Benzophenone, 2,4-dihydroxy- (8CI), (2,4-Dihydroxyphenyl)phenylmethanone, 2,4-Dihydroxybenzophenone, 4-Benzoylresorcinol, ASL 23, Aduvex 12, Advastab 48, Benzophenone 1, Benzoresorcinol, Dastib 263, Eastman inhibitor DHPB, Eversorb 10, HHB, Inhibitor DHBP, Lowilite 24, NC 011, NSC 38555, NSC 5358, Resbenzophenone, Sanduvor 3041, Seesorb 100, Sumisorb 100, Syntase 100, UF 1, UV 0, UV 12, UV 214, UV 214 (UV absorber), UV-O, Ultrafast 800, Uvasorb 20H, Uvinul 3000, Uvinul 400, Uvinul M 400, Uvistat 12, Viosorb 100, Zislizer
IUPAC-Name (2,4-dihydroxyphenyl)-phenylmethanon
SMILES Oc1ccc(C(=O)c2ccccc2)c(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dihydroxybenzophenone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
Formelmasse 214.063
Reinheit (%) >95%