Learn More
2,4-Dimethoxy-1-Nitrobenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407036
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11407036 5 g 5 Gramm
11417036 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11407036
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25353.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 4920-84-7 | C8H9NO4 | 183.163 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4920-84-7
Summenformel C8H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 183.163
MDL-Nummer MFCD00024210
InChI-Schlüssel XXWIYOBCHKCWNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethoxy-4-nitrobenzene, 2,4-dimethoxynitrobenzene, 2,4-dimethoxy-1-nitro-benzene, benzene, 2,4-dimethoxy-1-nitro, 2,4-dimethoxylnitrobenzene, pubchem19759, acmc-209kfc, 2,4dimethoxy-nitrobenzene, 2,4-dimethoxy-nitrobenzene, 2.4-dimethoxy-nitrobenzene
PubChem CID 78633
IUPAC-Name 2,4-dimethoxy-1-nitrobenzol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethoxy-1-nitrobenzene
Schmelzpunkt 75°C to 77°C
Menge 5 g
Formelmasse 183.16
Reinheit (%) 97%