Learn More
2,4-Dimethoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11417717 100 g 100 Gramm
11407717 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16252.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 91-52-1 | C9H10O4 | 182.175 g/mol
Yttrium and heavy lanthanide complexes is synthesised with 2, 4-dimethoxybenzoic acid and thermal and spectral features is studied. In the case of the electron-rich aromatic system 2,4-dimethoxybenzoic acid reduction of the intermediate HOBt ester is slow, and good.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Yttrium- und schwere Lanthanidkomplexe werden mit 2, 4Dimethoxybenzoesäure synthetisiert und dann werden die thermischen und Spektraleigenschaften untersucht. Bei dem elektronenreichen aromatischen System 2,4 ist die Reduktion der Dimethoxybenzoesäure des mittleren HOBT-Esters langsam und gut.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-52-1
Summenformel C9H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.175
MDL-Nummer MFCD00002434
InChI-Schlüssel GPVDHNVGGIAOQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzoicacid, 2,4-dimethoxy benzoic acid, 2,4-dimethoxybenzoic, pubchem4949, rarechem al bo 0028, 2,4-dimethoxy-benzoicaci, 2,4 dimethoxybenzoic acid, 2.4-dimethoxybenzoic acid, dimethoxybenzoic-2,4 acid
PubChem CID 7052
IUPAC-Name 2,4-Dimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 107°C to 111°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 2210860
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) 98%