Learn More
2,4-Dimethylbenzylchlorid, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7043802
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11397845 5 g 5 Gramm
11307855 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11397845
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02810.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 824-55-5
Summenformel C9H11Cl
Molekulargewicht (g/mol) 154.64
MDL-Nummer MFCD00015556
InChI-Schlüssel BETNPSBTDMBHCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-2,4-dimethylbenzene, 4-chloromethyl-m-xylene, benzene, 1-chloromethyl-2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-1-chloromethyl benzene, 1-chloromethyl-2,4-dimethyl-benzene, acmc-209tf3, timtec-bb sbb005790, labotest-bb ltbb004402
PubChem CID 69989
IUPAC-Name 1-(Chlormethyl)-2,4-Dimethylbenzol
SMILES CC1=CC=C(CCl)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethylbenzyl chloride
Dichte 1.06
Siedepunkt 103°C (15 mmHg)
Flammpunkt 96°C (204°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5386
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 742366
Formelmasse 154.64
Reinheit (%) 96%