Learn More
2,4-Dimethylphenylharnstoff, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11451687
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11451687 5 g 5 Gramm
11461687 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11451687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25668.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2990-02-5
Summenformel C9H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 164.21
MDL-Nummer MFCD00025409
InChI-Schlüssel GKEHHLJOYZDXMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylphenyl urea, 1-2,4-dimethylphenyl urea, n-2,4-dimethylphenyl urea, 2,4-xylylurea, 5-chlorobenzoic acid, acmc-20aoc5, urea,n-2,4-dimethylphenyl, amino-n-2,4-dimethylphenyl amide
PubChem CID 853638
IUPAC-Name (2,4-Dimethylphenyl)urea
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)NC(=O)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethylphenylurea
Schmelzpunkt 203°C to 204°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 98%