Learn More
2,4-Dimethylthiophenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460747
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460747 100 g 100 Gramm
11446396 5 g 5 Gramm
11450747 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11460747 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23161.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13616-82-5 | C8H10S | 138.228 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13616-82-5
Summenformel C8H10S
Molekulargewicht (g/mol) 138.228
MDL-Nummer MFCD00010019
InChI-Schlüssel AMNLXDDJGGTIPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylthiophenol, 2,4-dimethyl thiophenol, benzenethiol, 2,4-dimethyl, 2,4-thioxylenol, 2,4-xylenethiol, 4-mercapto-m-xylene, 2,4-dimethylbenzene-1-thiol, 4-methylthiocresol, 4-thio-m-xylene, m-xylene-4-thiol
PubChem CID 83617
IUPAC-Name 2,4-Dimethylbenzolthiol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)S)C
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethylthiophenol
Dichte 1.02
Siedepunkt 207°C to 208°C
Flammpunkt 87°C (189°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.569
Menge 100 g
UN-Nummer UN2810
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 138.23
Reinheit (%) 95%