Learn More
2,4-Dinitro-1-(Trifluormethoxy)benzol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11410447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11410447 10 g 10 Gramm
11400447 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11410447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21790.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 655-07-2
Summenformel C7H3F3N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 252.11
MDL-Nummer MFCD00042268
InChI-Schlüssel KYUUZCUXYXNPFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitro-1-trifluoromethoxy benzene, 2,4-dinitro trifluoromethoxy benzene, 2,4-dinitrotrifluoroanisole, 2,4-dinitrotrifluoromethoxybenzene, 2,4-dinitro-1-trifluoromethoxy-benzene, acmc-20aoc3, 2,4-dinitro trifluoroanisole, a,a,a-trifluoro-2,4-dinitro-anisole, 1-trifluoromethoxy-2,4-dinitrobenzene, benzene,2,4-dinitro-1-trifluoromethoxy
PubChem CID 2737131
IUPAC-Name 2,4-dinitro-1-(trifluormethoxy)benzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dinitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Schmelzpunkt -21°C
Dichte 1.623
Siedepunkt 273°C to 274°C
Flammpunkt 154°C (309°F)
Menge 10 g
UN-Nummer UN2927
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 252.11
Reinheit (%) 98%