Learn More
2,4-Dinitrobenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11452807
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Product Code. Menge unitSize
11452807 1 g 1 Gramm
11462807 5 g 5 Gramm
11472807 25 g 25 Gramm
3 options
Product Code. 11452807
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15452.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 528-75-6 | C7H4N2O5 | 196.118 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 528-75-6
Summenformel C7H4N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 196.118
MDL-Nummer MFCD00013376
InChI-Schlüssel ZILXIZUBLXVYPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4-dinitro, unii-zac919yu3z, ccris 2684, zac919yu3z, pubchem8223, benzaldehyde,4-dinitro, 2,4-dinitro-benzaldehyde, acmc-209l2f, 3-07-00-00923 beilstein handbook reference, ksc490k9l
PubChem CID 68250
IUPAC-Name 2,4-dinitrobenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,4-Dinitrobenzaldehyde
Schmelzpunkt 65°C to 68°C
Siedepunkt 190°C (10 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 1878706
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,3272
Formelmasse 196.12
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.