Learn More
2,4-Dinitrobenzenesulfonsäure-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449407
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11449407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21430.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 698999-22-3 | C6H6N2O8S | 266.18 g/mol
2,4-Dinitrobenzenesulfonic acid hydrate is used to prepare ether-soluble 2,4-dinitrophenyl derivatives of amino alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Dinitrobenzolsulfonsäurehydrat wird zur Herstellung etherlöslicher 2,4-Dinitrophenylderivate von Aminoalkoholen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (2.5% w/v), schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 698999-22-3
Summenformel C6H6N2O8S
Molekulargewicht (g/mol) 266.18
MDL-Nummer MFCD00150961
InChI-Schlüssel GWGBNENHEGYJSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitrobenzenesulfonic acid hydrate, dinitrobenzenesulfonic acid hydrate, c6h4n2o7s.h2o
PubChem CID 16217154
IUPAC-Name 2,4-dinitrobenzolsulfonsäure;hydrat
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dinitrobenzenesulfonic acid hydrate
Schmelzpunkt 107°C to 109°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2585
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol (2.5% w/v),slightly soluble in water.
Formelmasse 248.17 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%