Learn More
2,4-Dinitrobenzolsulfonsäure-Natriumsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438407 25 g 25 Gramm
11428407 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18493.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 885-62-1 | C6H3N2NaO7S | 270.15 g/mol
2,4-Dinitrobenzenesulfonic acid sodium salt is used in the synthesis of aromatic dimethylene spacer-inserted cyclodextrin derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Dinitrobenzolsulfonsäure-Natriumsalz wird bei der Synthese von mittels aromatischem Dimethylen-Spacer eingesetzten Cyclodextrinderivaten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 885-62-1
Summenformel C6H3N2NaO7S
Molekulargewicht (g/mol) 270.15
MDL-Nummer MFCD00007471,MFCD10567393
InChI-Schlüssel GSBYVRKLPCSLNV-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2,4-dinitrobenzenesulfonate hydrate, acmc-209quh, sodium dnbs hydrate, 2,4-dinitrobenzenesulfonic acid sodium salt hydrate
PubChem CID 70700115
IUPAC-Name sodium 2,4-dinitrobenzene-1-sulfonate
SMILES [Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C(=C1)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dinitrobenzenesulfonic acid sodium salt
Menge 25 g
Beilstein 6676807
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 270.15
Reinheit (%) 97%