Learn More
2,4-Dinitrophenylsulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30371906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30371906 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371906 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4268201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dinitrophenylsulfonyl Chloride
CAS 1656-44-6
Summenformel C6H3ClN2O6S
Menge 1 g
Synonym 2,4-Dinitrobenzene-1-sulfonyl Chloride, 2,4-Dinitrobenzenesulfonyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H3ClN2O6S/c7-16(14,15)6-2-1-4(8(10)11)3-5(6)9(12)13/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(c(c1)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name 2,4-Dinitrobenzolsulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 266.62
Formelmasse 265.94