Learn More
2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, 97%, Maybridge™
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Amber Glass Bottle |
| Menge | 50 g |
| Formelmasse | 151.16 |
| Reinheit (%) | 97% |