Learn More
2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, 97%, Maybridge™
Artikelnummer. 10366944
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10366944 100 g Amber Glass Bottle 100 Gramm
10245724 50 g Amber Glass Bottle 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10366944
Marke: Thermo Scientific Maybridge SB01670FA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 17194-82-0
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
InChI-Schlüssel YBPAYPRLUDCSEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyphenylacetamide, 2-4-hydroxyphenyl acetamide, p-hydroxyphenylacetamide, 4-hydroxybenzeneacetamide, benzeneacetamide, 4-hydroxy, p-carbamoylmethyl phenol, p-hydroxyphenyl acetamide, 2-p-hydroxyphenyl acetamide, 4-hydroxyphenyl acetamide, unii-0hy0n4itn4
PubChem CID 86986
IUPAC-Name 2-(4-hydroxyphenyl)acetamid
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Amber Glass Bottle
Menge 100 g
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 97%