Learn More
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482687 5 g 5 Gramm
11472687 1 g 1 Gramm
11492687 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14891.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.60 €
    74.65 € / 5 Gramm
    Sparen 11.95 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 501-94-0 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 501-94-0
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.166
MDL-Nummer MFCD00002902
InChI-Schlüssel YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyrosol, 2-4-hydroxyphenyl ethanol, 4-hydroxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenol, 4-hydroxyphenylethanol, 4-hydroxybenzeneethanol, p-hydroxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-hydroxy, p-tyrosol, p-hydroxyphenylethanol
PubChem CID 10393
ChEBI CHEBI:1879
IUPAC-Name 4-(2-Hydroxyethyl)phenol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Schmelzpunkt 89°C to 92°C
Siedepunkt 139°C (1 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1859884
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 98%