Learn More
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30773742
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30773742 5 g
30767407 250 mg
30764797 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30773742 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1347135g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride
CAS 146-68-9
Summenformel C19H13ClIN5O2
MDL-Nummer MFCD00011961
Menge 5 g
SMILES O=[N+](C1=CC=C([N+]2=NC(C3=CC=CC=C3)=NN2C4=CC=C(I)C=C4)C=C1)[O-].[Cl-]
Molekulargewicht (g/mol) 505.70
Reinheit (%) 98%