Learn More
2-(4-Isobutylphenyl)Propanenitril, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | (CH3)2CHCH2C6H4CH(CN)CH3 |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 187.28 |
| Reinheit (%) | 97% |